Beschreibung
- Mit einer praktischen Nachfüllanzeige, die Ihnen anzeigt, wann es Zeit ist, den Raumduft nachzufüllen, können Sie Gerüche effektiv bekämpfen.
- Dank der schnellen Nachfüllfunktion und der langen Batterielebensdauer lässt sich unser Lufterfrischerspender mühelos warten.
- Mit der einfachen Programmierung dieses Spenders sorgen Sie dafür, dass Ihre Waschräume 24 Stunden am Tag frisch riechen.
- Kombinieren Sie es mit einer Vielzahl erfrischender Duftstoffe, um die perfekte Atmosphäre im Badezimmer zu schaffen.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Lufterfrischer |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (L x B x H) | 6 x 9.7 x 17.4 cm |
| Material | Kunststoff |
| Modell | A1 Lufterfrischersystem |
| Verpackung | /Karton |
| Menge | 6/Pk. |
| Volumen (metrisch) | 1.1 L |
| Gewicht (metrisch) | 291 g |
| Alternate Part Number | 7322540355116 |