Learn More
Thermo Scientific™ A.R.I.A-Medium mit 5 % Pferdeblut
Artikelnummer. 15880110
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
A.R.I.A-Medium mit 5 % Pferdeblut
Menge:
10/Packung
Herstellungsort:
Großbritannien
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Menge Herstellungsort Packungsgröße
15880110 A.R.I.A-Medium mit 5 % Pferdeblut 10/Packung Großbritannien 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15880110 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PB1243A
Zuverlässige Lösungen für landwirtschaftliche Tests
Verwenden Sie den Aktionscode 28024
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Trennen Sie anspruchsvolle und anspruchslose anaerobe Bakterien mit einem Universal-Anerobier-Wachstumsmedium.
Trennen Sie anspruchsvolle und anspruchslose anaerobe Bakterien in klinischen Proben innerhalb von 24 bis 72 Stunden mit dem Thermo Scientific™ Anaerobier-Rückgewinnungs- und Isolationsagar (A.R.I.A™).
A.R.I.A. wird aus Thermo Scientific™ Oxoid™ dehydrierten Nährmedien hergestellt und enthält 5 % defibriniertes Pferdeblut und Peptone, die sorgfältig ausgewählt wurden, um das Wachstum von anaeroben Bakterien zu unterstützen.
Folgende Komponenten wurden der Formulierung zur Leistungsverbesserung hinzugefügt:
  • Hefeextrakt ist eine Vitaminquelle, und Stärke absorbiert toxische Metaboliten
  • L-Cystein dient als Reduktionsmittel und fördert nachweislich das Wachstum einiger Anaerobier1
  • Glukose ist das wichtigste Kohlenhydrat, und Natriumpyruvat wurde als Energiequelle für asaccharolytische Kokken wie z. B. Veillonella hinzugefügt
  • Hämin und Vitamin K sind als Wachstumsfaktoren, die viele Bakterienarten2 benötigen, enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Rubinrot
Inhalt und Lagerung 6°bis 12 °C
Beschreibung A.R.I.A-Medium mit 5 % Pferdeblut
Format 90mm-Einzelplatte
Herstellungsort Großbritannien
Produkttyp Agar
Füllgewicht 18,5 bis 20,5 g
Verpackungsart Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Menge 10/Packung