Learn More
a-Naphtholphthalein, 0.1% (w/v) in 70% (v/v) Denatured Ethanol, Ricca
Artikelnummer. 31940734
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31940734 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31940734 Lieferant Ricca Chemical Company Lieferanten-Nr. R52291751A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
  • a-Naphtholphthalein, 0.1 w/v 1 L Poly natural
Spezifikation
CAS 64-17-5, 7732-18-5, 67-63-0, 67-56-1, 596-01-0
Güte ACS Reagent
Verpackung Natural Poly Container
Menge 1 L