Learn More
a-Methyl-1H-Indazol-4-Methanamin, TRC
Artikelnummer. 30403783
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30403783 2.5 mg
30398056 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30403783 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI5056032.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1159511-31-5
Summenformel C9H11N3
Molekulargewicht (g/mol) 161.2
IUPAC-Name 1-(1H-Indazol-4-yl)Ethanamin
SMILES CC(N)c1cccc2[nH]ncc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material a-Methyl-1H-Indazole-4-methanamine
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H11N3/c1-6(10)7-3-2-4-9-8(7)5-11-12-9/h2-6H,10H2,1H3,(H,11,12)
Formelmasse 161.0953