Learn More
R&D Systems™ A 867744
Artikelnummer. 30001532
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30001532 50 mg 50 Milligramm
30001515 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001532 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 4571/50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. Positive allosteric modulator of α7 nAChR
Positive allosteric modulator of α7 nAChRs (IC50 values are 0.98 and 1.12 μM for human and rat α7 receptor ACh-evoked currents respectively, in X. laevis oocytes). Displays no activity at 5-HT3A, α3β4 or α4β2 nAChRs. Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1000279-69-5
Summenformel C20H19ClN2O3S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material A 867744
Menge 50 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 402.89
Reinheit >97%
Molekulargewicht 402.893