Learn More
A 83-01, TRC
Artikelnummer. 30136129
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136129 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30136129 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA10121050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 909910-43-6
Summenformel C25 H19 N5 S
Molekulargewicht (g/mol) 421.52
Synonym A 83-01, 3-(6-Methyl-2-pyridinyl)-N-phenyl-4-(4-quinolinyl)-1H-pyrazole-1-carbothioamide
IUPAC-Name 3-(6-methyl-2-pyridyl)-N-phenyl-4-(4-Chinolyl)pyrazol-1-Carbothioamid
SMILES Cc1cccc(n1)c2nn(cc2c3ccnc4ccccc34)C(=S)Nc5ccccc5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(6-Methyl-2-pyridinyl)-N-phenyl-4-(4-quinolinyl)-1H-pyrazole-1-carbothioamide
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C25H19N5S/c1-17-8-7-13-23(27-17)24-21(19-14-15-26-22-12-6-5-11-20(19)22)16-30(29-24)25(31)28-18-9-3-2-4-10-18/h2-16H,1H3,(H,28,31)
Formelmasse 421.1361