Learn More
A-7-Hydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424479
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15424479 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15424479 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J62011.MB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Calmodulin-Antagonist
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material A-7 hydrochloride
CAS 79127-24-5
Farbe Weiß
Summenformel C20H30Cl2N2O2S
MDL-Nummer MFCD00209822
Menge 25 mg
Synonym a-7 hydrochloride, n-10-aminodecyl-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride, n-10-aminodecyl-5-chloronaphthalene-1-sulfonamide hydrochloride, 1-10-aminodec-1-yl sulphamoyl-5-chloronaphthalene, n-10-aminodecyl-5-chloro-1-naphthalenesulphonamide hydrochloride, n-10-aminodecyl-5-chloronaphthalene-1-sulfonamide-hydrogen chloride 1/1
Löslichkeitsinformationen Soluble to 50mM in DMSO
InChI-Schlüssel XDJCAQBTSCRBHS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=CC=C2Cl)C(=C1)S(=O)(=O)NCCCCCCCCCCN.Cl
IUPAC-Name N-(10-Aminodecyl)-5-Chlornaphthalin-1-Sulfonamid;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 433.432
PubChem CID 44119113
Formelmasse 433.44
Physikalische Form Fest