Learn More
Tygon A-60-F Lebensmittel- und Getränkeschlauch
Artikelnummer. 30054307 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/16 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1 in.
1/2 in.
1/4 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
7/16 in.
7/8 in.
Packungsgröße:
15 Meter
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Außendurchmesser (angloamerikanisch) unitSize
30054307 1/4 in. 3/8 in. 15 Meter
30054225 3/4 in. 1 in. 15 Meter
30053016 1/16 in. 3/16 in. 15 Meter
30053860 3/8 in. 1/2 in. 15 Meter
30054200 1/4 in. 1/2 in. 15 Meter
30053894 1/2 in. 3/4 in. 15 Meter
30052992 5/8 in. 7/8 in. 15 Meter
30053845 3/8 in. 5/8 in. 15 Meter
30052961 5/16 in. 7/16 in. 15 Meter
30054026 1/8 in. 1/4 in. 15 Meter
30053758 3/16 in. 5/16 in. 15 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 30054307 Lieferant Tygon Lieferanten-Nr. 5010602
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hält einem breiten Temperaturbereich von -60 °C °bis 135 °C (-75 °F °bis 275 °F) °stand
Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht Ihnen bei der Auswahl der Schläuche zur Verfügung. Ausgezeichnete Biegeermüdungsbeständigkeit, ideal —für den Einsatz in Schlauchpumpen. Dampfreinigung vor Ort, um häufigen Schlauchwechsel zu vermeiden. Chemisch kompatibel mit einer Vielzahl von Reinigungslösungen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität 3 A;FDA;NSF-51
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/4 in.
Material Tygon A-60-G
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 3/8 in.