Learn More
Tocris Bioscience™ A 286982
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18094222
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18094222 10 mg 10 Milligramm
18046002 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18094222 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 4228/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00 CHF
    322.35 CHF / 10 Milligramm
    Sparen 18.65 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Potent inhibitor of the LFA-1/ICAM-1 interaction
Potent inhibitor of the LFA-1/ICAM-1 interaction (IC50 values are 44 and 35 nM in LFA-1/ICAM-1 binding and LFA-1-mediated cell adhesion assays respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 280749-17-9
Summenformel C24H27N3O4S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material A 286982
Menge 10 mg
Formelmasse 453.55
Reinheit >99%
Molekulargewicht 453.557