Learn More
Doxycycline hydrochloride, Thermo Scientific™
Doxycycline hydrochloride, CAS # 10592-13-9, is the hydrochloride salt form of doxycycline that shows antibacterial and antimalarial activities.
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J60422.14
Menge 25g
Artikelnummer. 15483189
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.10 CHF
    322.65 CHF / 25 Gramm
    Sparen 37.45 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Doxycycline hydrochloride is a compound that shows antibacterial and antimicrobial activities against several species, including Pseudomonas aeruginosa, Plasmodium falciparum, and Escherichia coli. It is also a bacteriostatic
• It can block the binding of aminoacyl-tRNA to the mRNA-ribosome complex, thereby inhibiting protein synthesis
Application
• It is used to eliminate Borrelia burgdorferi and Anaplasma phagocytophilum in rodent reservoirs and eliminate Ixodes scapularis ticks
• Doxycycline hydrochloride is also considered to be a broad-spectrum inhibitor used to inhibit matrix metalloproteinases (MMP), such as type 1 collagenase, in wound healing and tissue remodeling studies. Due to this activity, it can inhibit angiogenesis and reduce lung metastases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Doxycycline hydrochloride
Yellow
C22H25ClN2O8
Soluble in water to 50mg/ml; May require warming.
[Cl-].C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H]([NH+](C)C)C(=O)\C(=C(/N)O)C(=O)[C@@]3(O)C(=O)C2=C(O)C2=C(O)C=CC=C12
480.90
480.9
10592-13-9
25g
MFCD03427564
VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N
(1S,3Z,4aS,11R,11aR,12S,12aR)-3-[amino(hydroxy)methylidene]-4a,6,7,12-tetrahydroxy-N,N,11-trimethyl-2,4,5-trioxo-1,2,3,4,4a,5,11,11a,12,12a-decahydrotetracen-1-aminium chloride
54706018
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Doxycycline hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Doxycycline hydrochloride