Learn More
Dimethyl sulfoxide-d{6}, 99.9% (Isotopic), Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 036517.48
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15441457
  • 114.00 CHF / 1 Gramm
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Dimethyl sulfoxide-d6
1.18 g/mL
Characteristic
Hygroscopic
2206-27-1
C2H6OS
dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
(²H₃)methanesulfinyl(²H₃)methane
75151
99.9%
Isotopic
88°C (190°F)
1.476
10 x 1g
99.9% (Isotopic)
MFCD00002090
Miscible with water and diethyl ether.
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
84.17
84.17
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation