Learn More
Chloroform-d, 99.8% (Isotopic), contains 0.03% v/v TMS, Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 041389.AC
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15406375
  • 55.50 CHF / 25 Milliliter
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Chloroform-d
1.50 g/mL
Light and moisture sensitive
865-49-6
MFCD00000827
chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
trichloro(deuterio)methane
71583
120.38
Isotopic
1.4445
25mL
CHCl3
UN1888
Miscible with organic solvents,ethyl acetate and acetone.
C(Cl)(Cl)Cl
120.375
CHEBI:85365
99.8%
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation