Learn More
Bacitracin, Thermo Scientific™
Bacitracin, CAS # 1405-87-4, is cyclic polypeptide-based antibiotic which exhibits activity against microbes causing pneumonia, skin, and eye infections.
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J62432.06
51.79 CHF gültig bis 2026-03-27
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "27964" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
| Menge | 5g |
|---|
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
| Bacitracin | |
| White | |
| C66H103N17O16S | |
| 14,934 | |
| 1421.6 |
| 1405-87-4 | |
| 5g | |
| MFCD00062640 | |
| Soluble in water. |
Sicherheit und Handhabung
- Bacitracin
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contain: Bacitracin