Learn More
KNF™ Membran-Flüssigkeitsdosierpumpe SIMDOS 10
Diese Pumpen eignen sich für eine Reihe von Anwendungen auf dem Labortisch. KNF™ Flüssigkeitsdosierpumpen ermöglichen selbst bei aggressiven Flüssigkeiten einen sicheren und präzisen Transfer.
Marke: KNF™ 167528/160160
Description
Die Modelle sind mit verschiedenen Pumpenkopfmaterialien und mit manueller (S) oder externer (RC) Steuerung erhältlich.- Chemisch beständige Membrandosierpumpe
- Schnelle und einfache Kalibrierung
- Dosierfunktion (1 bis 100 ml)
- Einstellbare Flussrate (1 bis 100 ml/min)
- Trockenlauf
- Selbstaufbereitend
- Hervorragende chemische Beständigkeit (FT-Versionen) Zur einfachen Dosierung von Chemikalien und anderen Flüssigkeiten in einer Vielzahl von Anwendungen.
Specifications
| IP65 (Gehäuse) | |
| PTFE (Pumpenkopf), PTFE-beschichtet (Membran) | |
| 150 mm | |
| 80 °C | |
| 24 W | |
| 6 bar |
| Fernsteuerung | |
| 144 mm | |
| 93 mm | |
| 5 °C | |
| 1 bis 100 ml/min | |
| 0.9 kg |