Learn More
Brady™ Druckeretiketten aus Polyester mit Laminat aus Polyethylenschaum
Artikelnummer. 11796915
Change view
Click to view available options
:
Farbe:Silber; Abmessungen:27 x 18 mm (B x H); Menge:100/Pkg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11796915 Farbe:Silber; Abmessungen:27 x 18 mm (B x H); Menge:100/Pkg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11796915 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 622224
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform gemäß RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
Beschreibung Etiketten für Etikettendrucker BMP71
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Silber
Ausführung Glanz
Material Polyethylenschaum-Laminatpolyester
Print Technology Thermotransfer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung elektrischer Bauteile
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71
Etiketten pro Zeile 1
Menge 100/Packung
Form Rechteck
Größe (metrisch) 27 X 18 mm (B x H)
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to +100°C
Dicke (metrisch) 0,16 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 21,25 mm
Höhe (metrisch) 18 mm