Learn More
Saint Gobain Life Sciences Überstülpbare Stopfen aus Naturkautschuk
Artikelnummer. 11774588
Click to view available options
:
Höhe:8,5 mm H/13 mm H; Durchmesser:10,4 bis 13,4mm
Artikelnummer. 11774588
Marke: Saint Gobain Life Sciences 40701050
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Nutzen Sie diese Stopfen für zusätzlichen Schutz der Röhrchenenden beim Transport, der Handhabung und anderen Tätigkeiten, bei denen die Röhrchen sowohl inneren Schutz als auch Endschutz benötigen. Saint Gobain Life Sciences überstülpbare Stopfen aus Naturkautschuk bieten eine ausgezeichnete Abdichtung.
  • Stopfen sind flexibel und bieten eine vollständige Abdichtung und gute Adhäsion
  • Grau-blauer Grad: hergestellt aus Naturkautschuk
  • Temperaturbeständig von -35 bis +70 °C (120 °C in feuchter Hitze)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 10.4 bis 13.4 mm
Höhe (metrisch) 8.5 mm (H)13 mm (H)
Menge 50/Packung
Material Naturkautschuk
Produkttyp Stopfen
Stopper Number 10.2D