Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Schrumpfschläuche aus Polyolefin zur Kabelkennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | SAE-DTL-23053/5 Class 1, SAE-AS-81531, MIL-STD–202, UL-Anerkannt |
| Beschreibung | Manschette |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Material | Polyolefin |
| Print Technology | DOT Matrix, Thermoübertragung |
| Produkttyp | Hülse für die Drahtmarkierung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Identifizierung und Isolierung von Drähten |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP™71, TLS2200 |
| Menge | 1000/Packung |
| Mehr anzeigen |