Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Schrumpfschläuche aus Polyolefin zur Kabelkennzeichnung
Artikelnummer. 11751725
Change view
Click to view available options
:
Farbe:Weiß; Abmessungen:44,8 x 11,1 mm (B x H)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11751725 Farbe:Weiß; Abmessungen:44,8 x 11,1 mm (B x H)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11751725 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 115007
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität SAE-DTL-23053/5 Class 1, SAE-AS-81531, MIL-STD–202, UL-Anerkannt
Beschreibung Manschette
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Material Polyolefin
Print Technology DOT Matrix, Thermoübertragung
Produkttyp Hülse für die Drahtmarkierung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Identifizierung und Isolierung von Drähten
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71, TLS2200
Menge 1000/Packung
Größe (metrisch) 44,8 x 11,1 mm (B x H)
Temperaturbereich (metrisch) -55°bis +135 °C
Drahtstärke 8 bis 1 AWG
Breite (metrisch) 44,8 mm
Höhe (metrisch) 6 mm
Durchmesser (metrisch) 24,13 bis 9,53 mm