Learn More
Brady™ Druckeretiketten aus Polyester mit Laminat aus Polyethylenschaum
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RoHS-konform gemäß RoHS-Richtlinie 2011/65/EU |
| Beschreibung | Etiketten für Etikettendrucker BMP71 |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent, Schaumstoff-gestützt |
| Farbe | Silber |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Polyethylenschaum-Laminatpolyester |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kennzeichnung elektrischer Bauteile |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP™71 |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Mehr anzeigen |