Learn More
Kartell™ Uhrgläser aus Polypropylen
Verwenden Sie dieses Uhrglas, um Flüssigkeiten zu verdampfen oder Feststoffe beim Wiegen einer Probe zu halten sowie in Situationen, in denen Kreuzkontaminationen auftreten könnten. Das Kartell™ Polypropylen-Uhrglas hat eine gute Hitze- und Chemikalienbeständigkeit.
Marke:  Kartell™ 0045400
Artikelnummer. 10746192
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.60 CHF
    20.56 CHF / 10 Stück
    Sparen 1.04 CHF
    4% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-01-2026
Beschreibung
  • Sehr stabil
  • Gegossene Basis
  • Widerstehen Temperaturen bis zu 120 °C