Learn More
Gilson™ Wartungs-Kit für Pipetman™
Von Gilson™ gefertigt. Das Gilson™ Wartungskit für Pipetman™ gewährleistet Leistung, Zuverlässigkeit und Genauigkeit.
Marke: Gilson™ F144495
Beschreibung
- Wartungskit
Spezifikation
| Für Pipetman™ P20/F2-F20 | |
| 1 Spitzenhalter, 3 Kolbendichtungen und 3 O-Ringe |