Learn More
(9Z)-9-Octadecen-1-ol, 85%, TRC
Artikelnummer. 17983095
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17983095 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17983095 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO235935100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143-28-2
Summenformel C18 H36 O
Molekulargewicht (g/mol) 268.48
Synonym Oleyl Alcohol
IUPAC-Name Octadec-9-EN-1-OL
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oleyl Alcohol
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3
Formelmasse 268.2766