Learn More
Fisherbrand™ Kit von 9 mm-Fläschchen mit Kurzgewinde, PP, durchsichtig, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum
Enthält 100 Fläschchen und 100 Kappen mit vormontierten Septen.
Marke:  Fisherbrand™ 11 24 1776
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12990891
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • ND9
  • 9mm
  • PP
  • Transparent
  • 1.5 ml
  • Schraubverschluss
  • Mittelloch (6 mm)
  • Polypropylen
  • Silikon/PTFE
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vial-Kit
Durchsichtig
Polypropylen
1.85 ml
Leicht konkaver Boden
32 mm
Nein
Silikon/PTFE
11.6 mm
No
100
Schraubverschluss
9–425
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kit von 9 mm-Fläschchen mit Kurzgewinde, PP, durchsichtig, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum > Leicht konkaver Boden