Learn More
Fisherbrand™ Kit von 9 mm Fläschchen mit Kurzgewinde, Klarglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Naturkautschuk/PTFE-Septum
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Marking Spot:
Ja
Nein
Verschlussfarbe:
Blau
Grün
Transparent
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- ND9
- 9mm
- Glas
- Klar
- Beschriftungsfeld
- 1.5 ml
- Schraubverschluss
- Mittelloch (6 mm)
- Polypropylen
- Nat.Gummi/TEF
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Grün |
| Material (Auskleidung) | Naturkautschuk, PTFE |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 11.6 mm |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 1.85 ml |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Höhe (metrisch) | 32 mm |
| Mehr anzeigen |