Learn More
Fisherbrand™ 9-mm-Kunststofffläschchen mit kurzem Gewinde, breite Öffnung, konkaver Boden
Universell mit fast allen Autosamplern kompatibel.
Marke:  Fisherbrand™
304.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23262" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.19800kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11814940
  • 320.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Universell kompatibel mit nahezu allen Autosamplern und ermöglichen so die Rationalisierung anderer 1,5 ml-Fläschchen, wie zum Beispiel 11 mm-Fläschchen mit Bördelhals sowie Fläschchen mit 8-425- und 10-425-Gewindehals
  • Fläschchen mit integriertem Mikro-Einsatz sind in Braunglas erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Bernsteinfarben
Polypropylen
GC, HPLC
Polyethylen-Beutel
<110 μl
Flachboden
100
Nein
11,6 mm
1,85 mL
Kurzgewinde
Leicht konkav
1,5 ml
32 mm
ND9