Learn More
Thermo Scientific™ 9-mm-Kunststofffläschchen mit Schraubgewinde
Beschreibung
9-mm-Kunststofffläschchen mit Schraubverschluss sind aus GC-getestetem Polypropylen hergestellt. Sie sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Die Thermo Scientific™ 9-mm-Kunststofffläschchen mit Schraubverschluss sind bei bestimmten Anwendungen eine preiswerte Alternative zu Glas. Sie bestehen aus hochwertigem, GC-geprüftem Polypropylen. Polypropylen-Fläschchen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet. Wenn der Gehalt an anorganischen Ionen auf ein absolutes Minimum beschränkt werden muss, sind Kunststofffläschchen unter Umständen besser geeignet als konventionelle Fläschchen aus Glas. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Bevorzugt einsetzbar, wenn der Gehalt an anorganischen Ionen auf ein absolutes Minimum beschränkt werden muss
Chemische Beständigkeit
Breite chemische Kompatibilität mit Alkoholen, Acetonitril und anderen gängigen HPLC-Lösungsmitteln und damit der optimale Kunststoff zur Lagerung flüssiger Proben in wässrigen/organischen Gemischen
Für Temperaturen von -80 bis +121 °C
Eine preiswerte Alternative zu Glas
Kompatibel mit Autosamplern*
Empfohlen für die meisten Autosampler-Marken
*Zur Kompatibilität mit Autosamplern siehe Thermo Scientific Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | National Target DP-Fläschchen |
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 9 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Farbe | Transparent |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Polypropylen |
| Volumen (metrisch) | 2,0 ml |
| Rückstandsvolumen (metrisch) | <170 μl |
| Basisausführung | Flachboden |
| Gesamtvolumen (metrisch) | 2 ml |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.