Learn More
Thermo Scientific™ 9-mm-Kunststofffläschchen mit Schraubgewinde
Artikelnummer. 11925703
Click to view available options
Volumen (metrisch):
300 μl
400 μl
2,0 ml
Marking Spot:
Graduierte Beschriftungsfläche
Nein
Basisausführung:
Flachboden
Fläschchen mit Einsatz, Spitzboden
Konisch
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Farbe:
Bernsteinfarben
Klar
Transparent
Artikelnummer. 11925703
Marke: Thermo Scientific™ C400011
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
9-mm-Kunststofffläschchen mit Schraubverschluss sind aus GC-getestetem Polypropylen hergestellt. Sie sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Die Thermo Scientific™ 9-mm-Kunststofffläschchen mit Schraubverschluss sind bei bestimmten Anwendungen eine preiswerte Alternative zu Glas. Sie bestehen aus hochwertigem, GC-geprüftem Polypropylen. Polypropylen-Fläschchen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet. Wenn der Gehalt an anorganischen Ionen auf ein absolutes Minimum beschränkt werden muss, sind Kunststofffläschchen unter Umständen besser geeignet als konventionelle Fläschchen aus Glas. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten von Polypropylen-Fläschchen
Chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Bevorzugt einsetzbar, wenn der Gehalt an anorganischen Ionen auf ein absolutes Minimum beschränkt werden muss
Chemische Beständigkeit
Breite chemische Kompatibilität mit Alkoholen, Acetonitril und anderen gängigen HPLC-Lösungsmitteln und damit der optimale Kunststoff zur Lagerung flüssiger Proben in wässrigen/organischen Gemischen
Für Temperaturen von -80 bis +121 °C
Eine preiswerte Alternative zu Glas
Kompatibel mit Autosamplern*
Empfohlen für die meisten Autosampler-Marken
*Zur Kompatibilität mit Autosamplern siehe Thermo Scientific Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung National Target DP-Fläschchen
Durchmesser (metrisch) Öffnung 9 mm
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) 400 μl
Einsatztyp Eingeschmolzener Einsatz
Rückstandsvolumen (metrisch) <2 μl
Basisausführung Konisch
Gesamtvolumen (metrisch) 400 μl
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 32 mm
Menge 100
Typ 9 mm Target DP Fläschchen
Verschlussgröße 9 mm
Marking Spot Nein
Volume (Metric) Usable 300 μl
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.