missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit unmontierten 9-mm-Kunststofffläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung

Artikelnummer. 31920934 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Black
Blau
Septum:
Blaues PTFE/weißes Silikon
PTFE/Silicone, Bonded
Rotes PTFE/weißes Silikon
Farbe (Dichtung):
Blau/weiß
Red/White
Rot, weiß
Vorgeschlitzt:
Ja
No
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussfarbe Septum Farbe (Dichtung) Vorgeschlitzt unitSize
31920934 Black PTFE/Silicone, Bonded Red/White No 100 Stück
15206583 Blau Rotes PTFE/weißes Silikon Rot, weiß No 100 Stück
15276583 Blau Blaues PTFE/weißes Silikon Blau/weiß Ja 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31920934 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. C5000387
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sparen Sie Zeit und verringern Sie mit diesem Komfort-Kit das Risiko von Kontaminationen. Jedes Kit enthält 100 Kunststofffläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa.

Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Risiko einer Kontamination mit den Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 9 mm-Kunststofffläschchen mit weiter Öffnung (nicht montiert). Jedes Kit enthält 100 Kunststofffläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septen. Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.

Save time during sample preparation and reduce the risk of contamination using Thermo Scientific™ 9mm Wide Opening Plastic Vial Convenience Kits (Unassembled). Each kit includes 100 plastic vials and 100 screw thread caps with pre-assembled septa. Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together. Clear trays to make it easy to keep track of available supplies without opening containers. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Verschlussfarbe Black
Farbe (Dichtung) Red/White
Beschreibung Convenience Kit 300 μL Polypropylene DP screw vial with Black bonded PTFE/Silicone Cap
Material Polypropylene
Vorgeschlitzt No
Volumen (metrisch) 0.3 mL
Septum PTFE/Silicone, Bonded
Anzahl pro Packung 100
Produktlinie Surestop
Verschlusstyp Screw Cap, ACVS
Verschlussgröße 9 mm
Marking Spot No
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.