Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit unmontierten 9-mm-Kunststofffläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung
Artikelnummer. 15206583
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Blau
Septum:
Blaues PTFE/weißes Silikon
Rotes PTFE/weißes Silikon
Farbe (Dichtung):
Blau/weiß
Rot, weiß
Vorgeschlitzt:
Ja
No
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 15206583
Marke: Thermo Scientific™ C500087
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie Zeit und verringern Sie mit diesem Komfort-Kit das Risiko von Kontaminationen. Jedes Kit enthält 100 Kunststofffläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa.
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Risiko einer Kontamination mit den Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 9 mm-Kunststofffläschchen mit weiter Öffnung (nicht montiert). Jedes Kit enthält 100 Kunststofffläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septen. Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie mit den Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 9-mm-Kunststofffläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung (nicht montiert) das Risiko einer Kontamination. Jedes Kit enthält 100 Kunststofffläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa. Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Blau
Farbe (Dichtung) Rot, weiß
Beschreibung Komfort-Kit mit AVCS
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Polypropylen, PTFE, Silikon
Vorgeschlitzt No
Septum Rotes PTFE/weißes Silikon
Enthält Fläschchen: C4000-11, Verschluss: C5000-54B
Anzahl pro Packung 100
Produktlinie Surestop
Gesamtvolumen (metrisch) 400 μl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben offen, 6-mm-Öffnung)
Höhe (metrisch) 32 mm
Typ Komfort-Kit mit AVCS mit unmontierten Schraubverschlüssen
Verschlussgröße 9 mm
Marking Spot Nein
Septa Size (Metric) 9 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.