Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit unmontierten 9-mm-Kunststofffläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung
Sparen Sie Zeit und verringern Sie mit diesem Komfort-Kit das Risiko von Kontaminationen. Jedes Kit enthält 100 Kunststofffläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa.
Marke: Thermo Scientific™ C5000-97
Additional Details : Gewicht : 0.40000kg
Beschreibung
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Risiko einer Kontamination mit den Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 9 mm-Kunststofffläschchen mit weiter Öffnung (nicht montiert). Jedes Kit enthält 100 Kunststofffläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septen. Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie mit den Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 9-mm-Kunststofffläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung (nicht montiert) das Risiko einer Kontamination. Jedes Kit enthält 100 Kunststofffläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa. Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.Spezifikation
Blau | |
12 mm | |
Ja | |
Fläschchen: C4000-11, Verschluss: C5000-55B | |
SureStop | |
Polypropylen | |
32 mm | |
9 mm | |
9 mm |
Komfort-Kit mit AVCS | |
Polypropylen, PTFE, Silikon | |
Blaues PTFE/weißes Silikon | |
100 | |
400 μl | |
Schraubverschluss (oben offen, 6-mm-Öffnung) | |
Komfort-Kit mit AVCS mit nicht montierten Schraubverschlüssen | |
Nein |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.