Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit unmontierten, 9-mm-Klarglasfläschchen mit weiter Öffnung und Schraubgewinde
Artikelnummer. 13161773
Click to view available options
Beschreibung:
2 ml, Klarglas, mit Beschriftungsfeld und Septum aus elfenbeinfarbenem PTFE/rotem Gummi
2 ml, Klarglas, mit Beschriftungsfeld und Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon
2 ml, Klarglas, mit Beschriftungsfeld und Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE
2 ml, Klarglas, mit Beschriftungsfeld, mit blauem PTFE/weißem Silikon, vorgeschlitztes Septum
2 ml, Klarglas, mit Septum aus elfenbeinfarbenem PTFE/rotem Gummi
2 ml, Klarglas, mit Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon
9-mm-Komfortkit, durchsichtige Fläschchen, elfenbeinfarbenes PTFE/roter Gummi
9-mm-Weithals, mit Beschriftungsfeld, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE
9 mm Komfort- Kit, durchsichtiges Fläschchen, rotes PTFE/weißes Silikon
9 mm konv. Kit, durchsichtiges Fläschchen, vorgeschlitztes natürliches PTFE/weißes Silikon
AVCS IS-Kit, für Agilent LC-Autosampler
AVCS IS-Kit, für Thermo GC-Autosampler
AVCS IS-Kit, für Varian LC-Autosampler
AVCS IS-Kit, für Waters Alliance™ LC-Autosampler
AVCS Komfort-Kit, für Varian GC-Autosampler
AVCS-Komfort-Kit, durchsichtiges Fläschchen, vollständige Entnahme, mit Kappe aus schwarzem Silikon/PTFE
IS-Kit, für PerkinElmer LC-Autosampler
Klarglas I-D; verklebtes PTFE/Silikon, vorgeschliztes Septum
Klarglas mit Beschriftungsfeld, blaue DP-Kappe mit Septum aus elfenbeinfarbenem PTFE/rotem Gummi
Klarglas mit Beschriftungsfeld, blaue DP-Kappe mit Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon
Klarglas mit Beschriftungsfeld, blaue DP-Kappe mit Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE
Klarglas, blaue DP-Kappe mit Septum aus elfenbeinfarbenem PTFE/rotem Gummi
Klarglas, blaue DP-Kappe mit Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon
Klarglas, blaue DP-Kappe mit vorgeschlitztem Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon
Klarglas-Beschriftung; verklebtes Septum aus PTFE/Silikon
Komfort-Kit
Komfort-Kit mit AVCS
Komfort-Kit, Fläschchen mit weiter Öffnung und kurzem Schraubgewinde
SureStop IS-Kit, Güteklasse GOLD, für Thermo GC Autosampler
SureStop Komfort-Kit, GOLD-Gütegrad
Waters Alliance, 2 ml Schraubverschluss-Fläschchen mit weißer verklebtes Silikon/ rote PTFE-Dichtung
Material:
Glas
Glas, Naturkautschuk
Glas, PTFE, Naturkautschuk
Glas, PTFE, Silicone
Glas, PTFE, Silikon
Glas, Silikon
Marking Spot:
Nein
ja
Packungsgröße:
100 Stück
Enthält:
Fläschchen: 2-SVW, Verschluss: 9-SCK(B)-8RT1
Fläschchen: 2-SVW, Verschluss: 9-SCK(B)-ST1
Fläschchen: 2-SVW, Verschluss: 9-SCK(B)-ST101
Fläschchen: 2-SVW, Verschluss: 9-SCK(G)-ST1X
Fläschchen: 2-SVWGK, Verschluss: 9-SCK(B)-8RT1
Fläschchen: 2-SVWGK, Verschluss: 9-SCK(B)-ST1
Fläschchen: 2-SVWGK, Verschluss: 9-SCK(B)-ST101
Fläschchen: 60180-509, Verschluss: 60180-516
Fläschchen: 60180-723, Verschluss: 60180-671
Fläschchen: C4000-1, Verschluss: C5000-51B
Fläschchen: C4000-1, Verschluss: C5000-53B
Fläschchen: C4000-1, Verschluss: C5000-54B
Fläschchen: C4000-1, Verschluss: C5000-54P
Fläschchen: C4000-1, Verschluss: C5000-55B
Fläschchen: C4000-1W, Verschluss: C5000-51B
Fläschchen: C4000-1W, Verschluss: C5000-53B
Fläschchen: C4000-1W, Verschluss: C5000-53R
Fläschchen: C4000-1W, Verschluss: C5000-54A
Fläschchen: C4000-1W, Verschluss: C5000-54B
Fläschchen: C4000-1W, Verschluss: C5000-55B
Fläschchen: C4000-1W, Verschluss: C5000-57B
Fläschchen: C4000-1W, Verschluss: C5000-64B
Fläschchen: C4000-1W, Verschluss: C5000-75C
Fläschchen: C4000-LV1, Verschluss: C5000-55B
Fläschchen: C5000-1, Verschluss: C5000-51B
Fläschchen: C5000-1, Verschluss: C5000-54B
Fläschchen: C5000-1W, Verschluss: C5000-51B
Fläschchen: C5000-1W, Verschluss: C5000-53B
Fläschchen: C5000-1W, Verschluss: C5000-54B
Fläschchen: C5000-1W, Verschluss: C5000-55B
Artikelnummer. 13161773
Marke: Thermo Scientific™ 60180696
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie Zeit und verringern Sie mit diesem Komfort-Kit das Risiko von Kontaminationen. Jedes Kit enthält 100 Klarglasfläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa.
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Risiko einer Kontamination mit den Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 9 mm-Klarglasfläschchen mit weiter Öffnung (nicht montiert). Jedes Kit enthält 100 Klarglasfläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa. Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Komfortkit mit Fläschchen und pinkfarbenen Verschlüssen in einem Tischvorratstablett mit zwei Fächern
  • Kits enthalten 100 Fläschchen und 100 Verschlüsse in Pink
  • Alle Elemente werden griffbereit und staubgeschützt aufbewahrt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 9 mm konv. Kit, durchsichtiges Fläschchen, vorgeschlitztes natürliches PTFE/weißes Silikon
Farbe klar
Material Glas
Vorgeschlitzt Pre- Slit
Volumen (metrisch) 1,5 ml
Anzahl pro Packung 100
Verschlussmaterial PTFE, Silicone
Verschlusstyp Schraube
Verschlussgröße 9mm
Marking Spot ja
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.