Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit unmontierten, 9-mm-Klarglasfläschchen mit weiter Öffnung und Schraubgewinde
Beschreibung
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Risiko einer Kontamination mit den Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 9 mm-Klarglasfläschchen mit weiter Öffnung (nicht montiert). Jedes Kit enthält 100 Klarglasfläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa. Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Merkmale der Target DP 9-mm-Fläschchenverschlüsse (in Kits enthalten):
- Sepen werden aufgrund der verbesserten Innengeometrie ohne Verklebung nahezu vollständig durchgedrückt
- Bessere Dichtungseigenschaften
- AVCS bietet die Freiheit, das beste Septum für Ihr Gerät und Ihre Anwendungen auszuwählen
- Kosteneffiziente Alternative zu den derzeitigen Maßnahmen zur Vermeidung des Durchdrückens (verklebte Septa)
- Optimierte Ergonomie, feine Textur und gleichmäßige Riffelung für die optimale Handhabung selbst bei schlecht sitzenden Handschuhen
- Raue Kanten wurden eliminiert, was die Verwendung vereinfacht und komfortabler macht und gleichzeitig den Autosampler-Betrieb verbessert
National C5000-Serie Target DP 9 mm Weitöffnung 9 mm Verschluss
Durch die Verwendung der AVCS-Technologie vergrößert der Verschluss mit weiter Öffnung der C5000-Serie die verfügbare Injektionsfläche um mehr als 7 % und bietet so eine größere Fläche für das Eindringen der Injektionsnadel.
National C5000-Serie Target DP 9 mm Integraler Membranverschluss
Neben der AVCS-Technologie bietet der Verschluss der C5000-Serie eine halogen- und gummifreie Probenhandhabungsumgebung für HPLC-Anwendungen oder Anwendungen, bei denen Silikone und Gummisepta nicht geeignet sind.
National C5000-Serie Target DP 9-mm-Festverschluss
Die AVCS-Technologie bietet maximalen Schutz für Proben während der Langzeitlagerung. Die Schutzkappe verhindert eine versehentliche Punktion des Septums und den daraus resultierenden Probenverlust. Kann bei bis zu -80 °F gelagert werden.
Bestellinformationen:
Alle Produkte in einer Menge von 100/Packung.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Waters Alliance, 2 ml Schraubverschluss-Fläschchen mit weißer verklebtes Silikon/ rote PTFE-Dichtung |
| Farbe | klar |
| Material | Glas, PTFE, Silicone |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Septum | Bonded White Silicone/Red PTFE |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Verschlussgröße | 9mm |
| Marking Spot | ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.