Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit unmontierten, 9-mm-Klarglasfläschchen mit weiter Öffnung und Schraubgewinde
Beschreibung
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Risiko einer Kontamination mit den Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 9 mm-Klarglasfläschchen mit weiter Öffnung (nicht montiert). Jedes Kit enthält 100 Klarglasfläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa. Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Komfort-Kits mit 2 ml-Fläschchen (12 × 32 mm)
- I-D Fläschchen mit Beschriftungsfeld, mit Graduierungen bei 0,5, 1,0 und 1,5 ml
- Blaue Verschlusskappen mit Fläschchen nach Wunsch und vormontierter Dichtung mit Septum
- Verpackt in benutzerfreundlicher Tisch-Aufbewahrungsbox mit zwei Fächern
- Alle Teile sind staubgeschützt
- Verschlusskappen mit vormontierten Septa sind nicht auf die Fläschchen aufgesetzt (verpackt in separatem Polybeutel)
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Grau |
| Beschreibung | Klarglas I-D; verklebtes PTFE/Silikon, vorgeschliztes Septum |
| Farbe | klar |
| Material | Glas, PTFE, Silicone |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Septum | Bonded PTFE/Silicone, Pre-slit |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Verschlussgröße | 9- 425mm |
| Marking Spot | ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.