Learn More
Thermo Scientific™ Kits mit zertifizierten 9-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung
Artikelnummer. 11991543
Click to view available options
Beschreibung:
2 ml; klares ID-Fläschchen; mit 9 mm Preslit PTFE/Silikon Septa/Kappe
Komfort-Kit, 1,7-ml-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, hohe Rückgewinnung, 9-mm-Öffnung, 30 µl-Behälter
Komfort-Kit, 9-mm-Weithalsfläschchen (1,5 ml) mit Schraubgewinde, hohe Rückgewinnung, 10 µl-Behälter
Komfort-Kit, 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 2 ml
Komfort-Kit, 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 2 ml, silanisiert
Komfort-Kit, zertifiierte 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 2 ml
Komfort-Kit, zertifizierte 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, hohe Rückgewinnung, 1,7 ml
Komfort-Kit, zertifizierte 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, hohe Rückgewinnung,10 µl-Behälter
Komfort-Kit, zertifizierte SureStop 9-mm-Weithalsfläschchen, 2 ml
Montiertes Kit, zertifizierte 9-mm-Schraubfläschchen, 2 ml
Zertifizierte Ziel DP 1,5-ml Fläschchen mit hoher Rückgewinnung, 9-mm-Schraubgewinde
Zertifizierte Ziel DP 2mL Clear I-D Fläschchen Kit, 9mm Schraubgewinde
Zertifiziertes Ziel-DP 1,5 ml Klarglas-ID, 9-mm-Schraubgewinde
Zusammengesetztes Komfort-Kit, zertifizierte 9 mm Schraube Transparentes I-D-Fläschchen 2 mL mit verklebter PTFE/Silikon-Kappe
Septum:
Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon
Blaues PTFE/weißes Silikon
Gebundenes weißes Silikon/klares PTFE MS-zertifiziert
Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon
PTFE/Gummi
PTFE/Silika
PTFE/Silikon
Rotes PTFE/weißes Silikon
Marking Spot:
Ja
Nein
Packungsgröße:
100 Stück
Verschlussfarbe:
Blau
Grau
Schwarz
Artikelnummer. 11991543
Marke: Thermo Scientific™ CERT400093W
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie zertifiziert reine Fläschchen mit geringem Partikelanteil und geringem Hintergrundsignal für eine hohe Empfindlichkeit bei Ihren LC/MS- und GC/MS-Anwendungen. Die gesamte Charge ist auf 15 wichtige Parameter getestet.
Verwenden Sie zertifiziert reine Fläschchen mit geringem Partikelanteil und niedrigem Hintergrund für eine hohe Empfindlichkeit bei Ihren Anwendungen der LC/MS, GC/MS und Chromatographie. Die gesamten Chargen der Thermo Scientific™ zertifizierten Kits mit Fläschchen mit 9 mm-Schraubgewinde und weiter Öffnung werden anhand mehrerer Verfahren auf 15 wichtige Parameter getestet. Jede Packung enthält eine Konformitätsbescheinigung. Sie sind aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) gefertigt und als vormontierte und unmontierte Kits erhältlich. Passend für Ihre Anwendung sind ein Sortiment von 9 mm-Fläschchen mit weiter Öffnung und eine Auswahl von Verschlüssen erhältlich.
Nicht vormontierte Kits
  • 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit eingesetzte Septen
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
  • Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen.
Vormontierte Kits
  • 100 Fläschchen mit aufgesetzten Verschlusskappen und Septen
  • Verpackt in praktischer Aufbewahrungsbox mit durchsichtigem Deckel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Zertifizierte Ziel DP 2mL Clear I-D Fläschchen Kit, 9mm Schraubgewinde
Farbe Clear
Material Glass, PTFE, Silica Glass
Vorgeschlitzt Yes
Volumen (metrisch) 2 mL
Septum PTFE/Silika
Anzahl pro Packung 100
Verschlussmaterial Bonded PTFE, Silicone
Verschlusstyp Screw Cap
Verschlussgröße 9-425
Marking Spot Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.