Learn More
Thermo Scientific™ Kits mit zertifizierten 9-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung
Artikelnummer. 11961543
Click to view available options
Beschreibung:
2 ml; klares ID-Fläschchen; mit 9 mm Preslit PTFE/Silikon Septa/Kappe
Komfort-Kit, 1,7-ml-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, hohe Rückgewinnung, 9-mm-Öffnung, 30 µl-Behälter
Komfort-Kit, 9-mm-Weithalsfläschchen (1,5 ml) mit Schraubgewinde, hohe Rückgewinnung, 10 µl-Behälter
Komfort-Kit, 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 2 ml
Komfort-Kit, 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 2 ml, silanisiert
Komfort-Kit, zertifiierte 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 2 ml
Komfort-Kit, zertifizierte 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, hohe Rückgewinnung, 1,7 ml
Komfort-Kit, zertifizierte 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, hohe Rückgewinnung,10 µl-Behälter
Komfort-Kit, zertifizierte SureStop 9-mm-Weithalsfläschchen, 2 ml
Montiertes Kit, zertifizierte 9-mm-Schraubfläschchen, 2 ml
Zertifizierte Ziel DP 1,5-ml Fläschchen mit hoher Rückgewinnung, 9-mm-Schraubgewinde
Zertifizierte Ziel DP 2mL Clear I-D Fläschchen Kit, 9mm Schraubgewinde
Zertifiziertes Ziel-DP 1,5 ml Klarglas-ID, 9-mm-Schraubgewinde
Zusammengesetztes Komfort-Kit, zertifizierte 9 mm Schraube Transparentes I-D-Fläschchen 2 mL mit verklebter PTFE/Silikon-Kappe
Septum:
Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon
Blaues PTFE/weißes Silikon
Gebundenes weißes Silikon/klares PTFE MS-zertifiziert
Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon
PTFE/Gummi
PTFE/Silika
PTFE/Silikon
Rotes PTFE/weißes Silikon
Marking Spot:
Ja
Nein
Packungsgröße:
100 Stück
Verschlussfarbe:
Blau
Grau
Schwarz
Artikelnummer. 11961543
Marke: Thermo Scientific™ CERT400078W
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie zertifiziert reine Fläschchen mit geringem Partikelanteil und geringem Hintergrundsignal für eine hohe Empfindlichkeit bei Ihren LC/MS- und GC/MS-Anwendungen. Die gesamte Charge ist auf 15 wichtige Parameter getestet.
Verwenden Sie zertifiziert reine Fläschchen mit geringem Partikelanteil und niedrigem Hintergrund für eine hohe Empfindlichkeit bei Ihren Anwendungen der LC/MS, GC/MS und Chromatographie. Die gesamten Chargen der Thermo Scientific™ zertifizierten Kits mit Fläschchen mit 9 mm-Schraubgewinde und weiter Öffnung werden anhand mehrerer Verfahren auf 15 wichtige Parameter getestet. Jede Packung enthält eine Konformitätsbescheinigung. Sie sind aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) gefertigt und als vormontierte und unmontierte Kits erhältlich. Passend für Ihre Anwendung sind ein Sortiment von 9 mm-Fläschchen mit weiter Öffnung und eine Auswahl von Verschlüssen erhältlich.
Unassembled kits
  • 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa 
  • Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together 
  • Clear trays make it easy to keep track of available supplies without opening containers
Assembled kits
  • 100 vials with pre-attached caps and septa 
  • Packaged in convenient vial trays with clear covers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Zertifiziertes Ziel-DP 1,5 ml Klarglas-ID, 9-mm-Schraubgewinde
Farbe Clear
Material Glass, PTFE, Silicone
Volumen (metrisch) 1.5 mL
Septum PTFE/Silikon
Anzahl pro Packung 100
Verschlussmaterial Bonded PTFE, Silicone
Verschlusstyp Screw Cap
Verschlussgröße 9-425
Marking Spot Ja
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.