Learn More
Thermo Scientific™ Kits mit zertifizierten, 9-mm-Braunglasfläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung
Artikelnummer. 11951543
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
2mL; bernsteinfarbenes ID-Fläschchen mit 9 mm vorgeschlitztes PTFE/Silikon Septa/Kappe
Bernsteinfarbenes 2 ml-Glas mit Beschriftung; schwarze Kappe; verklebtes Septum aus PTFE/Silikon
Komfort-Kit, 2-ml-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 9-mm-Öffnung
Komfort-Kit, 2-ml-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 9-mm-Öffnung, silanisiert
Komfort-Kit, zertifizierte 2-ml-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 9-mm-Öffnung
Komfort-Kit, zertifizierte SureStop 2-ml-Weithalsfläschchen, 9-mm-Öffnung
Montiertes Kit, zertifizierte 2-ml-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 9-mm-Öffnung
Zertifizierte Ziel DP 2mL bernsteinfarbenes Glas I-D Fläschchen, 9mm Schraubgewinde
Zertifizierte Ziel DP 2mL bernsteinfarbenes Glas I-D, 9-mm-Schraubgewinde
Septum:
Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon
Blaues PTFE/weißes Silikon
Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon
PTFE/Gummi
PTFE/Silika
PTFE/Silikon
PTFE/Silikon-Verbund
Rotes PTFE/weißes Silikon
Verbund. rotes PTFE/weißes Silikon
Verschlussfarbe:
Blau
Grau
schwarz
Packungsgröße:
100 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Septum Verschlussfarbe unitSize
11951543 Zertifizierte Ziel DP 2mL bernsteinfarbenes Glas I-D, 9-mm-Schraubgewinde PTFE/Silikon - -
10240665 Bernsteinfarbenes 2 ml-Glas mit Beschriftung; schwarze Kappe; verklebtes Septum aus PTFE/Silikon PTFE/Silikon-Verbund schwarz 100 Stück
10169464 2mL; bernsteinfarbenes ID-Fläschchen mit 9 mm vorgeschlitztes PTFE/Silikon Septa/Kappe Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon Grau 100 Stück
15220389 Komfort-Kit, zertifizierte SureStop 2-ml-Weithalsfläschchen, 9-mm-Öffnung PTFE/Gummi Blau 100 Stück
15280379 Komfort-Kit, zertifizierte SureStop 2-ml-Weithalsfläschchen, 9-mm-Öffnung Rotes PTFE/weißes Silikon Blau 100 Stück
15290379 Komfort-Kit, zertifizierte SureStop 2-ml-Weithalsfläschchen, 9-mm-Öffnung Blaues PTFE/weißes Silikon Blau 100 Stück
15260389 Komfort-Kit, zertifizierte 2-ml-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 9-mm-Öffnung PTFE/Gummi Blau 100 Stück
11951513 Zertifizierte Ziel DP 2mL bernsteinfarbenes Glas I-D Fläschchen, 9mm Schraubgewinde PTFE/Silika - 100 Stück
15318066 Komfort-Kit, 2-ml-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 9-mm-Öffnung Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon Blau 100 Stück
15368066 Komfort-Kit, 2-ml-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 9-mm-Öffnung Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon Grau 100 Stück
15398066 Komfort-Kit, 2-ml-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 9-mm-Öffnung, silanisiert Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon Grau 100 Stück
15388036 Montiertes Kit, zertifizierte 2-ml-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 9-mm-Öffnung Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon schwarz 100 Stück
15398036 Montiertes Kit, zertifizierte 2-ml-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 9-mm-Öffnung Verbund. rotes PTFE/weißes Silikon Grau 100 Stück
15358046 Komfort-Kit, zertifizierte 2-ml-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 9-mm-Öffnung Verbund. rotes PTFE/weißes Silikon schwarz 100 Stück
15364654 Komfort-Kit, zertifizierte 2-ml-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 9-mm-Öffnung Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon Grau 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 11951543 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CERT400075W
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie zertifiziert reine Fläschchen mit geringem Partikelanteil und geringem Hintergrundsignal für eine hohe Empfindlichkeit bei Ihren LC/MS- und GC/MS-Anwendungen. Die gesamte Charge ist auf 15 wichtige Parameter getestet.
Verwenden Sie zertifiziert reine Fläschchen mit geringem Partikelanteil und niedrigem Hintergrund für eine hohe Empfindlichkeit bei Ihren Anwendungen der LC/MS, GC/MS und Chromatographie. Die gesamten Chargen der Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 9 mm MS-zertifizierten Braunglasfläschchen mit weiter Öffnung und Schraubgewinde werden anhand mehrerer Verfahren auf 15 wichtige Parameter getestet. Jede Packung enthält eine Konformitätsbescheinigung. Sie sind aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) gefertigt und als vormontierte und unmontierte Kits erhältlich. Passend für Ihre Anwendung sind ein Sortiment von 9 mm-Fläschchen mit weiter Öffnung und eine Auswahl von Verschlüssen erhältlich.
  • Charge komplett getestet, auch für HPLC- und GC-Analyse
  • Konformitätszertifikat in jeder Packung
  • Verbund-(Bonded)-Verschlusskappen verhindern ein Durchdrücken des Septums
  • Durchsichtiges 33 Expansion Borosilikatglas Typ 1 oder bernsteinfarbiges 51 Expansion Borosilikatglas Typ 2
  • Mit oder ohne Beschriftungsfeld erhältlich
  • Feste Mikroröhrchen oder Einsätze für Probenmessung mit begrenzten Mengen
  • Kombiniert in bequemen Packungen mit jeweils 100 Fläschchen mit vormontierten Verschlusskappen und Septum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Zertifizierte Ziel DP 2mL bernsteinfarbenes Glas I-D, 9-mm-Schraubgewinde
Farbe Bernstein
Material Glas, PTFE, Silicone
Volumen (metrisch) 2 ml
Septum PTFE/Silikon
Anzahl pro Packung 100
Verschlussmaterial Bonded PTFE, Silicone
Verschlusstyp Schraubengewinde
Verschlussgröße 9- 425mm
Marking Spot ja
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.