Learn More
Thermo Scientific™ Kits mit zertifizierten, 9-mm-Braunglasfläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung
Beschreibung
Verwenden Sie zertifiziert reine Fläschchen mit geringem Partikelanteil und niedrigem Hintergrund für eine hohe Empfindlichkeit bei Ihren Anwendungen der LC/MS, GC/MS und Chromatographie. Die gesamten Chargen der Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 9 mm MS-zertifizierten Braunglasfläschchen mit weiter Öffnung und Schraubgewinde werden anhand mehrerer Verfahren auf 15 wichtige Parameter getestet. Jede Packung enthält eine Konformitätsbescheinigung. Sie sind aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) gefertigt und als vormontierte und unmontierte Kits erhältlich. Passend für Ihre Anwendung sind ein Sortiment von 9 mm-Fläschchen mit weiter Öffnung und eine Auswahl von Verschlüssen erhältlich.
- Charge komplett getestet, auch für HPLC- und GC-Analyse
- Konformitätszertifikat in jeder Packung
- Verbund-(Bonded)-Verschlusskappen verhindern ein Durchdrücken des Septums
- Durchsichtiges 33 Expansion Borosilikatglas Typ 1 oder bernsteinfarbiges 51 Expansion Borosilikatglas Typ 2
- Mit oder ohne Beschriftungsfeld erhältlich
- Feste Mikroröhrchen oder Einsätze für Probenmessung mit begrenzten Mengen
- Kombiniert in bequemen Packungen mit jeweils 100 Fläschchen mit vormontierten Verschlusskappen und Septum
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Grau |
| Beschreibung | 2mL; bernsteinfarbenes ID-Fläschchen mit 9 mm vorgeschlitztes PTFE/Silikon Septa/Kappe |
| Farbe | Bernstein |
| Material | Glas, PTFE, Silicone |
| Vorgeschlitzt | Pre- Slit |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Septum | Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Verschlussmaterial | Bonded PTFE, Silicone |
| Verschlusstyp | Schraubengewinde |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.