Learn More
Thermo Scientific™ 9-mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen
Artikelnummer. 13141763
Click to view available options
Farbe:
Blau
Blau, Natur, Klar, Natural, Clear
Blau, Rot, Weiß
Blau, Transparent
Blau, Weiß, Rot
Blue, Blau
Durchsichtig
Grau, Rot, Weiß
Grau, Rot, Weiß, Red, White
Pink/Klar, Clear
Rosa
Rosa, Rot, Weiß
Schwarz, Rot, Weiß
Schwarz/rot auf weiß, Red, White
Septum:
Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon
Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt
Feste Aluminiumscheibe mit Silikon-Dichtungsring
Feste PTFE-Scheibe mit Dichtungsring aus Silikon
Kein Septum
PTFE/Silikon-Verbund
PTFE/Silikon-Verbund, vorgeschlitzt
Polypropylen
Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE
Silikon, weiß/PTFE, rot
Verbundkappe, naturfarbenes PTFE/transparentes Silikon
Weißes Silikon/Rotes PTFE, Y-vorgeschlitzt
Material:
Aluminium, Silikon, Polypropylen
Kein Septum
PTFE, Silikon, Polypropylen
Polypropylen
Polypropylen/Silikon/PTFE, Silicone, Polypropylene
Typ:
Oben offener Schraubverschluss
Schraube
Schraubkappe, oben offen
Verschluss mit offener Kappe, 6-mm-Öffnung
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 13141763
Marke: Thermo Scientific™ 60180674
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verhindern das Durchdrücken des Septums sowie zu starkes bzw. zu schwaches Festziehen. Dank des integrierten AVCS garantieren diese 9-mm-Schraubverschlüsse stets eine optimale, gleichbleibende Versiegelung.
Verhindern das Durchdrücken des Septums sowie zu starkes bzw. zu schwaches Festziehen. Die AVCS-Technologie (Advanced Vial Closure System), die in Thermo Scientific™ 9-mm-Schraubverschlüssen und Septen für Autosamplerfläschchen integriert ist, sorgt stets für eine optimale, gleichbleibende Versiegelung. Mit nur einer Drehung lassen sie sich bequem anbringen und entfernen und bieten eine kostengünstige Alternative zu Verschlusskappen mit verklebten Septa. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Bereits montierte Verschlusskappen mit Septum sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung.
  • Kompatibel zu allen Target DP Vials
  • Bequemes Aufsetzen und Abnehmen mit nur einer halben Umdrehung
  • Verbund-Verschlusskappen besitzen ein PTFE/Silikon-Septum, das elektrolytisch mit der Verschlusskappe verbunden wurde. Hierdurch wird ein Durchdrücken des Septums bei Verwendung von Nadeln mit stumpfer Spitze in Highspeed-Autosamplern verringert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe (Dichtung) Natural/Clear
Beschreibung 9mm Open Top Short Screw Cap, 6mm hole
Durchmesser (metrisch) Öffnung 6 mm
Farbe Pink/Klar, Clear
Material Polypropylen/Silikon/PTFE, Silicone, Polypropylene
Vorgeschlitzt Yes
Volumen (metrisch) 2 mL
Septum PTFE/Silikon-Verbund, vorgeschlitzt
Menge 100
Dicke (metrisch) 1.2 mm
Typ Schraube
Verschlussgröße 9 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 9 mm Screw Thread Vials
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.