Learn More
Thermo Scientific™ 9-mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen
Artikelnummer. 12498716
Click to view available options
Farbe:
Blau
Blau, Natur, Klar, Natural, Clear
Blau, Rot, Weiß
Blau, Transparent
Blau, Weiß, Rot
Blue, Blau
Durchsichtig
Grau, Rot, Weiß
Grau, Rot, Weiß, Red, White
Pink/Klar, Clear
Rosa
Rosa, Rot, Weiß
Schwarz, Rot, Weiß
Schwarz/rot auf weiß, Red, White
Septum:
Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon
Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt
Feste Aluminiumscheibe mit Silikon-Dichtungsring
Feste PTFE-Scheibe mit Dichtungsring aus Silikon
Kein Septum
PTFE/Silikon-Verbund
PTFE/Silikon-Verbund, vorgeschlitzt
Polypropylen
Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE
Silikon, weiß/PTFE, rot
Verbundkappe, naturfarbenes PTFE/transparentes Silikon
Weißes Silikon/Rotes PTFE, Y-vorgeschlitzt
Material:
Aluminium, Silikon, Polypropylen
Kein Septum
PTFE, Silikon, Polypropylen
Polypropylen
Polypropylen/Silikon/PTFE, Silicone, Polypropylene
Typ:
Oben offener Schraubverschluss
Schraube
Schraubkappe, oben offen
Verschluss mit offener Kappe, 6-mm-Öffnung
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 12498716
Marke: Thermo Scientific™ C400062B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verhindern das Durchdrücken des Septums sowie zu starkes bzw. zu schwaches Festziehen. Dank des integrierten AVCS garantieren diese 9-mm-Schraubverschlüsse stets eine optimale, gleichbleibende Versiegelung.
Verhindern das Durchdrücken des Septums sowie zu starkes bzw. zu schwaches Festziehen. Die AVCS-Technologie (Advanced Vial Closure System), die in Thermo Scientific™ 9-mm-Schraubverschlüssen und Septen für Autosamplerfläschchen integriert ist, sorgt stets für eine optimale, gleichbleibende Versiegelung. Mit nur einer Drehung lassen sie sich bequem anbringen und entfernen und bieten eine kostengünstige Alternative zu Verschlusskappen mit verklebten Septa. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
The new National Target DP 9mm closures are designed to help chromatographers achieve more reliable and efficient sample analysis. Designed to accommodate nearly all chromatography autosamplers fitted for 12 x 32 cm vial trays, the C5000 series closure effectively eliminates septa push-through and significantly enhances productivity and flexibility in the laboratory. At the core of the National Target DP 9 mm C5000 series of closures is the Advanced Vial Closure System technology. Simply stated, AVCS allows your closure to perform like never before. The C5000 series closures are fully compatible with all of the C4000 series Target DP 9 mm vials.
Features of Target DP 9 mm Vial Closures:
  • Septa push through nearly eliminated due to improved interior geometry
  • Increased sealing capability
  • AVCS provides the freedom to select the best septum for your instrument and applications
  • Cost efficient alternative to current choices for resolving push through (bonded septa)
  • Optimized ergonomics, fine texturing and evenly spaced ribbing for superior handling even with poorly fitting gloves
  • Rough edges have been eliminated making it easier and more comfortable to use while improving autosampler operation
National C5000 Series Target DP 9 mm Wide Opening 9 mm Closure
  • A wide opening vial deserves a wide opening closure. Utilizing AVCS technology, the C5000 series wide opening closure increases the available injection area by over 7% providing greater area for injection needle penetration.
National C5000 Series Target DP 9 mm Integral Membrane Closure
  • In addition to AVCS technology, the C5000 series closure provides a halogen and rubber-free sample handling environment for HPLC applications or applications where silicones and rubber septa are not suitable.
National C5000 Series Target DP 9 mm Solid Closure
  • AVCS technology provides maximum protection of samples during long term storage. The protective top prevents accidental puncture of the septum and resulting sample loss. Can be stored down to -80°F.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe (Dichtung) Natural/Clear
Beschreibung Blue
Farbe Blau, Natur, Klar, Natural, Clear
Material Polypropylen/Silikon/PTFE, Silicone, Polypropylene
Septum PTFE/Silikon-Verbund
Menge 100
Dicke (metrisch) 1.2 mm
Typ Schraubkappe, oben offen
Verschlussgröße 9 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 9 mm Screw Thread Vials
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.