Learn More
Thermo Scientific™ 9-mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen
Artikelnummer. 15353425
Click to view available options
Farbe:
Grau
Grün
Rot
Schwarz
Septum:
Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon
Weißes Silikon/Rotes PTFE
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 15353425
Marke: Thermo Scientific™ 9SCK(GY)BST1X
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verhindern das Durchdrücken des Septums sowie zu starkes bzw. zu schwaches Festziehen. Dank des integrierten AVCS garantieren diese 9 mm Schraubverschlüsse stets eine optimale, gleichbleibende Abdichtung.
  • Komfort-Kits sparen Zeit bei der Probenvorbereitung
  • Enthält 100 Fläschchen und 100 Kappen mit vormontierten Septen für zusätzlichen Komfort bei der Probenvorbereitung
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grau
Außendurchmesser (metrisch) 9 mm
Material Polypropylen
Vorgeschlitzt Ja
Septum Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon
Dicke (metrisch) 1,2 mm