Learn More
Thermo Scientific™ 9 mm-Einsätze für Autosampler
Artikelnummer. 10237672
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
300 μl
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10237672 300 μl 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10237672 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 03NV
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Klarglas- oder Polypropyleneinsätze für 9 mm-Autosampler-Fläschchen in HPLC- und GC-Systemen sind in einer Vielzahl von Konfigurationen mit 160 μl bis 3,5 ml Nutzvolumen erhältlich.
Klarglas- oder Polypropyleneinsätze für 9 mm-Autosampler-Fläschchen in HPLC- und GC-Systemen sind in einer Vielzahl von Konfigurationen mit 160 μl bis 3,5 ml Nutzvolumen erhältlich.
  • 300 µl-Einsatz
  • Profil: Flacher Boden
  • Glas:Durchsichtig
  • 6 x 31mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 300 µl Einsatz
Innendurchmesser (metrisch) 6 mm
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 6 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 300 μl
Rückstandsvolumen (metrisch) <12 μl
Basisausführung Flachboden
Gesamtvolumen (metrisch) 300 µl
Menge 1000
Volume (Metric) Usable 200 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) 8 mm-HPLC-, GC Autosampler-Fläschchen
Zertifizierung/Konformität Analysenzertifikat (COA)
Höhe (metrisch) 31mm
Produkttyp Fläschchen-Einsatz