Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit montierten 9-mm-Braunglasfläschchen
Artikelnummer. 15286593
Click to view available options
Septum:
Blaues PTFE/weißes Silikon
PTFE/Gummi
Rotes PTFE/weißes Silikon
Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE
Vorgeschlitzt:
Ja
No
Conditionnement:
100 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15286593
Marque: Thermo Scientific™ C5000196W
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Sparen Sie Zeit und verringern Sie mit diesem Komfort-Kit das Risiko von Kontaminationen. Es enthält 100 Braunglasfläschchen, vormontiert mit 100 Gewindekappen und Septa.
Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 9 mm-Braunglasfläschchen (montiert) sparen Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren das Kontaminationsrisiko. Jedes Kit enthält 100 Braunglasfläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa. Das Kit ist in einer praktischen Aufbewahrungsbox mit durchsichtigem Deckel oder in kostengünstigen Polybeuteln verpackt. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Verschlussfarbe Blau
Beschreibung Kit mit montierten AVCS
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Farbe Bernsteinfarben
Material Glas, PTFE, Silikon
Vorgeschlitzt Ja
Septum Blaues PTFE/weißes Silikon
Enthält Fläschchen: C4000-2W, Verschluss: C5000-55B
Anzahl pro Packung 100
Produktlinie Surestop
Gesamtvolumen (metrisch) 2 ml
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben offen, 6-mm-Öffnung)
Höhe (metrisch) 32 mm
Typ Komfortkit mit montierten Schraubverschlussfläschchen, AVCS
Verschlussgröße 9 mm
Marking Spot Ja
Septa Size (Metric) 9 mm
Afficher plus Afficher moins
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis