Learn More
9H-Xanthen-9-Ylacetsäure, TRC
Artikelnummer. 30450215
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30450215 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30450215 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCX499965100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1217-58-9
Summenformel C15H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 240.25
IUPAC-Name 2-(9H-Xanthen-9-yl)essigsäure
SMILES OC(=O)CC1c2ccccc2Oc3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9H-xanthen-9-ylacetic acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H12O3/c16-15(17)9-12-10-5-1-3-7-13(10)18-14-8-4-2-6-11(12)14/h1-8,12H,9H2,(H,16,17)
Formelmasse 240.0786