missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

9H-Thioxanthen, Mikromol™

Artikelnummer. 30049629
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049629 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30049629 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0125.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

9H-Thioxanthen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Thioxanthene
CAS 261-31-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Thioxanthene
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H10 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 9H-Thioxanthene, Metixene Hydrochloride Imp. A (EP), Metixene Hydrochloride Impurity A, Metixene Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C13H10S/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-8H,9H2
SMILES C1c2ccccc2Sc3ccccc13
IUPAC-Name 9H-Thioxanthen
Molekulargewicht (g/mol) 198.28
Menge 25 mg
Formelmasse 198,0503 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.