Learn More
9H-Fluorene-9-acetic acid, 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10401163 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10401163 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10401163 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 330710010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9H-Fluorene-9-acetic acid
CAS 6284-80-6
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 131°C to 135°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C15H12O2
MDL-Nummer MFCD00013262
Menge 1 g
Synonym 9-fluoreneacetic acid, fluorene-9-acetic acid, 9h-fluorene-9-acetic acid, 2-9h-fluoren-9-yl acetic acid, 9h-fluorene-9-aceticacid, 9h-fluoren-9-ylacetic acid, chembl44381, 2-fluoren-9-ylacetic acid, 9-fluoreneacetate, 9-fluorene acetic acid
InChI-Schlüssel WFSMJMTYIMFHPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)CC(=O)O
IUPAC-Name 2-(9H-fluoren-9-yl)essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 224.259
PubChem CID 94852
Formelmasse 224.26
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Crystalline Powder