Learn More
9H-Fluorene-4-carboxylic acid, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10163191 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
1g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10163191 1g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10163191 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 334020010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9H-Fluorene-4-carboxylic acid
CAS 6954-55-8
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glass bottle
Summenformel C14H10O2
MDL-Nummer MFCD00001112
Menge 1g
Beilstein 09, 690
Synonym fluorene-4-carboxylic acid, 4-fluorenecarboxylic acid, maybridge1_002107, 9h-fluorene-4-carboxylicacid, fluorene-4-carboxylic acid, technical grade
InChI-Schlüssel WJNBLUOXTBTGMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C2=CC=CC=C2C3=C(C=CC=C31)C(=O)O
IUPAC-Name 9H-fluorene-4-carboxylic acid
Molekulargewicht (g/mol) 210.232
PubChem CID 81402
Formelmasse 210.23
Reinheit (%) ≥95%