Learn More
Norharman, 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 129265000
Additional Details : CAS : 244-63-3 Gewicht : 0.05050kg
Menge 500mg
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10021430
  • 145.00 CHF / 500 Milligramm
Verfügbar ab
26-04-2021
Chemische Identifikatoren
244-63-3
168.2
9h-pyrido 3,4-b indole, norharman, norharmane, beta-carboline, carbazoline, 2,9-diazafluorene, 9h-beta-carboline, 2-azacarbazole, .beta.-carboline
CHEBI:109895
C1=CC=C2C(=C1)C3=C(N2)C=NC=C3
C11H8N2
AIFRHYZBTHREPW-UHFFFAOYSA-N
64961
9H-Pyrido[3,4-b]indol
Spezifikation
Norharman
Glasflasche
199.0°C to 201.0°C
244-63-3
100.0
C11H8N2
9h-pyrido 3,4-b indole, norharman, norharmane, beta-carboline, carbazoline, 2,9-diazafluorene, 9h-beta-carboline, 2-azacarbazole, .beta.-carboline
AIFRHYZBTHREPW-UHFFFAOYSA-N
9H-Pyrido[3,4-b]indol
64961
168.2
98%
Authentic
Weiß bis gelb
500mg
97.5
97.5% min. (Tertiary base)
23, II, 224
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
C1=CC=C2C(=C1)C3=C(N2)C=NC=C3
168.2
CHEBI:109895
Pulver
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation