Learn More
Uvex™ 9906 Pheos SLB1 Polycarbonat-Gesichtsschutzschirme
Artikelnummer. 17280272 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Montageart:
Magnetische Verriegelung
Mechanische Hebel
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Montageart Packungsgröße
17280272 Magnetische Verriegelung 1 Stück
17270272 Mechanische Hebel 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17280272 Lieferant Uvex™ Lieferanten-Nr. 9906006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00 CHF
    115.85 CHF / 1 Stück
    Sparen 2.15 CHF
    1% Rabatt
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Gesichtsschutzschirme werden zum Schutz vor Beschlag und Kratzern mit einer Supravision Excellence Beschichtung behandelt. Gemäß GS-ET 29 als Gesichtsschutzschirm der Klasse 1 zum Schutz vor Lichtbögen (4 kA) zertifiziert.
  • Das magnetische Verriegelungssystem lässt sich ganz einfach am Visier anbringen
  • Das ergonomische Gelenksystem  bietet  auch über längere Zeiträume einen angenehmen Tragekomfort.
  • Zertifiziert  nach GS-ET 29 als Visiere der Klasse 1 zum Schutz vor elektrischen Lichtbögen (4 kA)
  • Beschriftung:  W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (Rahmen), 2C-1.2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196 (Objektiv)
  • Nur kompatibel mit Pheos E-S-WR Helmen
  • Das Objektiv ist austauschbar
  • Der Helm ist separat erhältlich
Supravision Excellence Beschichtung
  • Innenraum: Antibeschlag
  • Außenmaterial: Kratzfest und chemikalienbeständig
  • Die Gläser sind leicht zu reinigen und weniger schmutzanfällig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 166:2001, EN 170:2002
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Geräte) Pheos E-S-WR Schutzhelme
Linsenfärbung Klar
Material Polycarbonat
Modell 9906 Pheos SLB1
Montageart Magnetische Verriegelung
Produkttyp Visor
Lichtbogen-Einstufung Klasse 1