Learn More
uvex 9790 Pheos Gesichtsschutz mit Gehörschutz
Artikelnummer. 17209221 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Schwarz
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
17209221 Schwarz
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17209221 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 9790212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.45 CHF
    74.94 CHF / 1 Stück
    Sparen 8.51 CHF
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gesichtsschutz wird komplett vormontiert geliefert, mit angebrachtem Gehörschutz, sodass sie sofort einsatzbereit sind. Das robuste Polycarbonat-Visier verfügt über eine Supravision Excellence Beschichtung und variable Verriegelungspositionen und verhinde
  • Vollständig vormontiertes Gesichtsschutz-Multisystem wird sofort einsatzbereit geliefert
  • Befestigter Gehörschutz kann jederzeit mit dem Bajonettverschluss entfernt werden
  • Polycarbonat-Visier mit Supravision Excellence Beschichtung und variablen Verriegelungspositionen
  • Der federbelastete Mechanismus sorgt dafür, dass der Schwerpunkt mittig liegt, um eine natürliche Haltung zu fördern und eine Belastung des Halses zu vermeiden
  • Einhändige Verstellsysteme mit variabler Breite sorgen für eine bequeme, individuelle Passform
  • Zertifiziert für Anwendungsbereiche 3 (Flüssigkeiten) und 9 (geschmolzenes Metall und heiße Feststoffe)
  • Zuverlässiger UV 400-Schutz
Supravision Excellence Beschichtung
  • Innen: Beschlagfrei
  • Außen: Chemikalienbeständig, kratzfest
  • Leicht zu reinigen, weniger anfällig für Verschmutzungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Objektivtyp Supravision Excellence
Linsenbeschichtung Beschlagfrei
Farbe Schwarz
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 166:2001, EN 170:2002
Linsenfärbung Klar
Produkttyp Gesichtsschutz
Enthält Gehörschutz (28 dB)
Modell 9790 Pheos
Größe 52 bis 64 cm
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Kunststoff
UV-Schutz UV400.