Learn More
Eppendorf™ 96-Well PCR-Mikrotiterplatten mit U-Boden
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Farbe:
Grau, Weißer Boden
Schwarz
Weiß, Mit durchsichtigem Boden
Weiß, Schwarzer Boden
Menge:
240/Packung
80/Packung
Packungsgröße:
240 Stück
80 Stück
Beschreibung
- Unübertroffenes, transparentes Polypropylen (PP) für bessere Sichtbarkeit der Proben
- OptiTrack™ Matrix: Bis zu 30 % schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler durch kontrastreiche alphanumerische Beschriftung
- RecoverMax™ Well-Design: Optimierte Well-Geometrie für minimales Restvolumen und ausgezeichnete Mischeigenschaften
- Die erhöhten Well-Ränder und glatten Oberfläche sorgen auch bei Heißversiegelung für zuverlässiges Schließen
- g-Safe™: Außergewöhnliche Zentrifugationsstabilität bis 6,000 x g
- Polypropylen gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, mechanische Beanspruchung und extreme Temperaturen
- Ohne Gleitadditive, Plastifizierer oder Biozide hergestellt – Materialien, die negative Auswirkungen auf Bioassays haben könnten
- Garantierte Funktionalität von -86 bis 100 °C
- Autoklavierbar (121 °C, 20 min)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifiziert | Ja |
| Format | Standard |
| Nachweisverfahren | Quantitative Proteinanalyse |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Grau, Weißer Boden |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 96 |
| Wellform | Rund |
| DNase-frei | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für PCR-Techniken |
| Mehr anzeigen |